Documenti fondamentali
1.50144
Supelco
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinonimo/i:
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART 250-4
Scegli un formato
1 UNIT
1.110,00 €
1.110,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
1.110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
1.110,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Nome del prodotto
Purospher® RP-18 (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Purospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
18.5% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
65 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4 mm
Area superficiale
500 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
pH di lavoro
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
HPLC cartridge
Risultati analitici
Pressure: ≤ 140 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 70000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.0
Note legali
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany