14-783-M
PI3 Kinase (p110α(E545K)/p85α), 10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged, recombinant, full-length human p110α containing the mutation E545K & untagged, recombinant, full-length human p85α. For use in Kinase Assays.
Sinonimo/i:
PI 3-K, Phosphatidylinositol 3-kinase complex class IA, p110alpha/p85alpha, p110-alpha, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha, phosphoinositide-3-kinase
Scegli un formato
578,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
578,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in Sf21 cells
Stato
liquid
PM
Mw 125.3 kDa (p110α; E545K)
Mw 83.7 kDa (p85α)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Colore
colorless
Solubilità
water: soluble
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PIK3CA(5290)
Descrizione generale
PI3 Kinase is a complex of N-terminal 6His-tagged, recombinant, full-length human p110α containing the mutation E545K and untagged, recombinant, full-length human p85α.
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Rapidly thaw the vial under cold water and immediately place on ice. Aliquot unused material into pre-chilled microcentrifuge tubes and immediately snap-freeze the vials in liquid nitrogen prior to re-storage at -70°C.