Documenti fondamentali
1.46509
Millipore
Transparent, gamma irradiated Bags
box of 125 bags, polyethylene, sterile; irradiated
Sinonimo/i:
Sterile transparent bags
Scegli un formato
125 EA
417,00 €
417,00 €
Disponibile per la spedizione il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
125 EA
417,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NC.81
417,00 €
Disponibile per la spedizione il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
polyethylene sleeve
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
box of 125 bags
Lungh. × Largh. sacca
21 cm × 21 cm
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Compatibilità
for use with Contact Plate
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Transparent Bags are sterile bags used to protect the plates from secondary contamination during transport outside of the cleanroom zone. These polyethylene bags are irradiated and can be used for a safe transport of Contact & Settle plates from production site to microbiology laboratory.
Applicazioni
Transparent Bags are used to protect the plates from secondary contamination during transport
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Settle plates for isolators and critical cleanrooms