1.44107
Strisce agarizzate
Empty Agar Strips, for use with RCS® High Flow Touch, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Hycon Ready-to-use Agar Strips
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
plate
Caratteristiche
individually wrapped
Confezionamento
pkg of 50 units
Produttore/marchio commerciale
HYCON®
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with RCS® High Flow Touch
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Contenuto correlato
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.