Documenti fondamentali
1.37045
SAFC
Lactose monohydrate
powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
D-Lactose, β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Milk sugar
Scegli un formato
5 KG
187,00 €
25 KG
598,00 €
187,00 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 KG
187,00 €
25 KG
598,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.31
Beilstein:
3768231
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
187,00 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un campione
agenzia
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
EMPROVE® EXPERT
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in water)
Punto di fusione
202 °C
Solubilità
161 g/L
Densità
500 kg/m3
Compatibilità
passes test for IR spectroscopy
passes test for TLC
suitable for appearance
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Categorie correlate
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.