1.30110
HY-LiTE® Thermal Printer Paper Roll
Thermal roll paper for printing readings taken from HY-LiTE® 2 luminometers
Sinonimo/i:
Thermal printer paper, Printer paper roll, Replacement thermal roll paper
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Thermal roll paper for printing readings taken from HY-LiTE® luminometers
Compatibilità
for use with HY-LITE instrument with built-in recorder (1.30100.0301)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13