Documenti fondamentali
1.25170
Millipore
MiniChrom Column Eshmuno® CP-FT, 0.2ml
column I.D. × L 5 mm × 10 mm
Scegli un formato
1 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
ligand
(Sulfoisobutyl)
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Eshmuno®
Parametri
≤8 bar pressure
400 cm/hr max. flow rate
D.I. × Lungh. colonna
5 mm × 10 mm
Volume
0.2 mL
Gruppo funzionale matrice
Polyvinyl Ether
Dimens. media particelle
50 μm
Capacità
~70 mL, resin binding capacity
applicazioni
mAb
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
5 x 10mm
Caratteristiche e vantaggi
Eshmuno® CP-FT chromatography resin enables:
  • Superior flow-through removal of mAb aggregates
  • High product recoveries at high mass loadings
  • Significant reduction in resin and buffer volume
  • Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
  • Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
  • Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
  • Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Confezionamento
Plastic bag(s)
Note legali
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.