Documenti fondamentali
1.25023
Supelco
Ammonium Standard Solution
traceable to SRM from NIST 1.00 mg/L NH₄-N in H₂O
Scegli un formato
100 ML
64,40 €
64,40 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
64,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
64,40 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
agenzia
traceable to NIST
Livello qualitativo
Analiti specifici
ammonium
Concentrazione
1.00 mg/L (NH4-N in H2O)
tecniche
photometry: suitable
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
This Spectroquant® Ammonium Standard Solution is a high-quality laboratory solution used for internal quality control and method controlling purposes.
These Spectroquant® standard solutions perfectly complement our ready-to-use test kits and photometers within the Spectroquant® portfolio and are ideal for validating international norm methods described in e.g., ISO, EN, APHA, and EPA.
Please visit the Reference Material Quality Grade website to find a comprehensive overview of our different grades of standards.
Applicazioni
Ammonium Standard Solution can be used to check the photometric measurement system (reagents, measurement device, handling) and the mode of working.
Caratteristiche e vantaggi
  • Manufactured and tested in DIN EN ISO 9001:2008 accredited laboratory
  • The solution is pre-diluted to a concentration that falls into the range of our Spectroquant® test kits. This eliminates the need for dilution prior to analysis and hence avoids a common source of error
  • Ready-to-use diluted reference materials (RMs) along with expanded measurement uncertainty ensure absolute precision
  • Accompanied with a certificate of analysis (COA) detailing the certified values, including uncertainty and expiry date
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST) or to United States Pharmacopeia (USP)
  • Reliable and reproducible results
Risultati analitici
Concentration: 1.00 ± 0.04 mg/L NH4-N in H2O
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)