Documenti fondamentali
1.24839
Millipore
Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride)
(AEBSF) for biochemistry
Sinonimo/i:
Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride), (4-(2-aminoetyl)-benzenesulfonyl fluoride hydrochloride)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11ClFNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
175-177 °C
Solubilità
10 g/L
Densità bulk
200 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CC[N+H3].[Cl-]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Note legali
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3