1.20593
modified Tryptic Soy Broth- Dehydrated Culture Media
Novobiocin, for enterovirulent E. coli (EEC)
Sinonimo/i:
mTSB broth Selective Supplement, modified Tryptic Soy Broth Selective Supplement
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USDA-FSIS
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Composizione
Novobiocin
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Intervallo di pH
7.0 - 7.4 (25 °C)
applicazioni
pathogen testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
enterovirulent E. coli (EEC) (Antibiotics for 1.40011 mTSB culture medium)
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1