Documenti fondamentali
119140
Sigma-Aldrich
NECA
≥99% (HPLC), solid, adenosine receptor agonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Adenosine Receptor Agonist, NECA, (2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-N-ethyl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-carboxamide
Scegli un formato
10 MG
109,00 €
109,00 €
Spedizione prevista il27 gennaio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
109,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16N6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
109,00 €
Spedizione prevista il27 gennaio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Adenosine Receptor Agonist, NECA,
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
14 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mM
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)C1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C(=O)NCC
InChI
1S/C12H16N6O4/c1-2-14-11(21)8-6(19)7(20)12(22-8)18-4-17-5-9(13)15-3-16-10(5)18/h3-4,6-8,12,19-20H,2H2,1H3,(H,14,21)(H2,13,15,16)/t6-,7+,8-,12?/m0/s1
JADDQZYHOWSFJD-QQIVLSGASA-N
Descrizione generale
A cell-permeable adenosine analog that acts a potent non-selective agonist of adenosine receptors (Ki = 14 nM, 20 nM, 2.4 µM and 6.2 nM for A1, A2A, A2B, A3, respectively). Increases intracellular cAMP production (EC50 = 3.1 µM in A2B expressing CHO cells). Shown to increase glucagon release in a dose-dependent manner and inhibit insulin release at low concentrations. Although at higher concentration some insulin release is observed. Also, displays a wide range adenosine-dependent effects, such as blocking platelet aggregation and inhibiting DNA synthesis. When administered at reperfusion, it is shown reduce infarction and block the formation of the mitochondrial permeability transition pore by activating p70S6 kinase.
Azioni biochim/fisiol
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Forster, K., et al. 2006. Basic Res. Cardiol.101, 319.
de Zwart, M., et al. 1998. Nucleosides Nucleotides.17, 969.
Phillis, J. et al. 1986, Pharm. Biochem. Behavior.24, 263
Durcan, M. J., et al. 1989. Pharmacol Biochem Behav.32, 487.
Bacher, S., et al. 1982. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.329, 67.
Cusack, N., et al. 1981. Br J Pharm.72, 443.
Londos, C., et al. 1980. Proc Natl Acad Sci.77, 2551.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3