1.16009
Superspher® Si 60 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Superspher® Si 60 LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
Superspher®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
Silica bonding phase
Dimensione particelle
4 μm
Dimensione pori
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 95000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0,8 - 1,4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 1,0 - 3,0
Raw material:
Note legali