Documenti fondamentali
1.14567
Supelco
Replacement filter
for use with Extrelut® NT 20 HDPE columns
Scegli un formato
50 UNITS
239,00 €
239,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 UNITS
239,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
239,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
tecniche
supported liquid extraction (SLE): suitable
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with Extrelut® NT 20 HDPE columns
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
for EXtrelut® NT 20 HDPE columns
Risultati analitici
purity test (TLC): conforms
Note legali
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.