Documenti fondamentali
1.11131
Supelco
Magnesium Test
colorimetric, 100-1500 mg/L (Mg), for use with MCOLORTEST®
Sinonimo/i:
Magnesium Visual Test Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Analiti specifici
magnesium
Livello qualitativo
Campo di misura
100-1500 mg/L (Mg)
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: colorimetric with color card 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 mg/l Mg MQuant®
This MQuant® Magnesium test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card.
It can be used for samples like
  • Groundwater and surface water
  • Drinking water
Method
Magnesium ions react with xylidyl blue (Mann and Yoe′s reagent) to form a red dye. The magnesium concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color card.
Note legali
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1