Documenti fondamentali
1.10888
Supelco
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
GR for analysis
Sinonimo/i:
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate, 1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione sodium salt
Scegli un formato
100 G
392,00 €
392,00 €
Disponibile per la spedizione il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
392,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3Cl2N3NaO3 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
220-767-7
NACRES:
NA.21
392,00 €
Disponibile per la spedizione il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
550-1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
252 °C (decomposition)
Solubilità
236.8 g/L
Densità
1.97 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
980 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(C1=O)Cl.O.O
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 98.0 %
Identity (Raman-spectrum): conforms
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): 9.0 - 16.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Standard AQA per cloro libero - Preparazione di una soluzione standard di cloro libero
Contenuto correlato
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine