Documenti fondamentali
1.09646
Supelco
Benzene
Sinonimo/i:
Benzol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.11
Beilstein:
969212
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Densità del vapore
2.77 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1043 °F
Limite di esplosione
8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
5.5 °C (lit.)
Densità
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08325
Toluene