1.09462
Buffer solution
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (20°C) Certipur®
Sinonimo/i:
Buffer solution pH 11.00 (20°C) (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
pH
11.0 (25 °C in H2O)
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Directly traceable to secondary reference standard from NIST and primary certified reference standard from PTB
- Ready-to-use solution
- Available in a sealed plastic bottle to prevent contamination
- Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
- Product label follows the ISO Guide 31 and contains information about ordering number, article description, lot number, safety data, and expiry date
- Packaging material subjected to comprehensive stability studies as per ISO Guide 35
Note legali
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List