Documenti fondamentali
1.08712
Supelco
Magnesium reagent
according to Mann and Yoe as reagent for magnesium
Sinonimo/i:
Magnesium reagent, Xylidyl blue, Mann and Yoe′s magnesium reagent
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H20N3NaO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
513.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
239-012-8
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Caratteristiche
according to Mann and Yoe as reagent for magnesium
Analiti specifici
magnesium
tecniche
photometry: suitable
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C25H21N3O6S.Na/c1-14-7-9-20(15(2)11-14)26-25(31)19-12-16-5-3-4-6-18(16)23(24(19)30)28-27-21-13-17(35(32,33)34)8-10-22(21)29;/h3-13,27,29H,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b28-23-;
LPXSXFXFNSMAOI-MCOPDZHSSA-M
Descrizione generale
acc. to Mann and Yoe (reagent for magnesium)
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorbance A (492 nm; 1 cm): ≥ 0.350
Loss on Drying (105°C): ≤ 5
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3