Documenti fondamentali
1.08440
Supelco
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane, 1,1,2-Trifluorotrichloroethane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-936-1
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
360 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
680 °C
Potenza
43000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00001% Fe (Iron)
≤0.00001% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Pb (Lead)
≤0.00001% Sn (Tin)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0002% Iodine reducing matter (as HCHO)
≤0.0005% Free acid (as HCl)
≤0.005% Water
≤0.01% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% Chloroform (GC)
≤0.01% Dichloromethane (GC)
≤3050-2900 cm⁻¹)) ≤ 5 ppm squalene
Colore
APHA: ≤10
P. ebollizione
47.6 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-35 °C
Temp. transizione
flash point 195 °C
Solubilità
0.17 g/L
Densità
1.58 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C