1.07559
Extran® AP 21
liquid, acidic, concentrate (contains phosphoric acid)
Sinonimo/i:
TM=["EXTRAN"] AP 21 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] AP 21 detergent
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
53.0-57.0% (acidimetric)
pH
2.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
Densità
1.37 g/cm3 at 20 °C
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Linkage
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1