Documenti fondamentali
1.07463
Supelco
Pyridine
dried (max. 0.0075% H₂O) SeccoSolv
Sinonimo/i:
Pyridine, Azine, Azabenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
Numero indice EU:
203-809-9
Saggio:
≥99.9% (GC)
tecniche:
DNA amplification: suitable
applicazioni:
peptide synthesis
P. ebollizione:
115 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
26.7 hPa ( 25 °C)
Per informazioni sul prodotto 1.07463, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Tensione di vapore
26.7 hPa ( 25 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
482 °C
Potenza
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tecniche
DNA amplification: suitable
Impurezze
≤0.0075% Water
≤0.01% Piperidine (GC)
≤0.2% 2-Picoline (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤10 mg/L
Colore
APHA: ≤10
pH
8.81 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
115 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-42 °C
Temp. transizione
flash point 17 °C
Solubilità
soluble 1000 g/L
Densità
0.982 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Evaporation Number: 12.7
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
2-Picoline (GC): ≤ 0.2 %
Piperidine (GC): ≤ 0.01 %
Reducing substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.0075 %
Note legali
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup