Documenti fondamentali
1.07401
Supelco
Lead(II) oxide
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Lead(II) oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
OPb
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-267-0
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Stato
solid
Impurezze
≤0.05% Substances insoluble in dilute acetic acid
≤0.3% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
Perdita
≤0.2% loss on ignition, 850 °C
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
888 °C
Solubilità
0.072 g/L
Densità
9.53 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
3500‑3700 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ag: ≤0.002%
Bi: ≤0.02%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Pb]=O
InChI
1S/O.Pb
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Brassica nigra and Curcuma longa Compounds Affecting Interactions Between Spodoptera exigua and Its Natural Enemies Cotesia flavipes and Podisus maculiventris.: This study investigates the effects of compounds from Brassica nigra and Curcuma longa on the interactions between the pest Spodoptera exigua and its natural enemies. It explores the potential of these compounds in integrated pest management strategies (Tavares et al., 2019).
  • Synthesis and characterization of a new nano lead(II) 0-D coordination supramolecular compound: A precursor to produce pure phase nano-sized lead(II) oxide.: This research details the synthesis and characterization of a novel nano lead(II) supramolecular compound. The compound serves as a precursor for producing pure phase nano-sized lead(II) oxide, highlighting its potential applications in nanotechnology and materials science (Fard et al., 2017).
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Ag (Silver): ≤ 0.002 %
Bi (Bismuth): ≤ 0.02 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Loss on ignition (850 °C): ≤ 0.2 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.3 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)