Documenti fondamentali
1.07290
Supelco
Phosphate modifier
for inorganic trace analysis, for graphite furnace AAS NH₄H₂PO₄ 100 ± 2 g/l in H₂O
Scegli un formato
50 ML
185,00 €
185,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
185,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
185,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed.)
tecniche
AAS: suitable
Colore
colorless
P. ebollizione
100 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
1.052 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
  • Large-volume injection electrothermal AAS combined with tungsten-treated pyrolytic graphite furnace: determination of cadmium in tap, snow and river water samples with phosphate modifier.: This research demonstrates the application of phosphate modifiers in enhancing the detection sensitivity of cadmium using electrothermal atomic absorption spectrometry. It provides insights into environmental analysis techniques, particularly in the assessment of water quality (Imai S et al., 2004).
Risultati analitici
Concentration ((NH4)H₂PO₄): 100 ± 2 g/l
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)