1.07025
Tetraidrofurano
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tetraidrofurano, for analysis EMPARTA® ACS
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
dilution
(for routine analytical applications)
Impurezze
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.03%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -21.5 °C
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Phenylalanine Ammonia Lyase Activity Research: A study investigated the mutase-like activity of phenylalanine ammonia lyase from Anabaena variabilis, demonstrating the utility of buffer concentrate in biochemical assays to stabilize enzyme activity during the research (Weise et al., 2018).
- Studying Amyloid Precursor Protein: A study used buffer concentrate for experiments involving the amyloid precursor protein C-terminal fragment C100, noting its importance in maintaining the stability of protein conformations during interactions with γ-secretase modulators (Botev et al., 2011).
Risultati analitici
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Evaporation residue: ≤ 0.03 %
Water: ≤ 0.05 %
Stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup