Documenti fondamentali
1.06595
Supelco
Rhodizonic acid disodium salt
indicator for sulfate titration
Sinonimo/i:
Rhodizonic acid disodium salt, 1,2-Dihydroxy-3,4,5,6-tetraoxo-1-cyclohexene disodium salt, Sodium rhodizonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6Na2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
208-340-3
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C
Densità bulk
620 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C6O6.2Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;/q-2;2*+1
WNLGVLVRNGQRFD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration): ≥ 98.5 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax.(Hydrochloric acid 0.1 mol/l): 317 - 320 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; hydrochloric acid 0.1 mol/l): ≥ 540
Suitability as indicator (for sulfate titration): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3