Documenti
1.06519
Supelco
Sodium iodide
99.99 Suprapur®
Sinonimo/i:
Sodium iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
INa
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-679-3
NACRES:
NA.21
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 hPa ( 767 °C)
Saggio
99.99%
Potenza
4340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
1304 °C/1013 hPa
Punto di fusione
659 °C
Solubilità
1793 g/L
Densità
3.67 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1500‑2000 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Risultati analitici
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 100 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 20 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.005 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.005 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.005 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.050 ppm
K (Potassium): ≤ 2.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.005 ppm
Li (Lithium): ≤ 2.0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.005 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.050 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 2.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.005 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 1.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.005 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.005 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5