Vai a
1.12264
di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate
99+
Sinonimo/i:
di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
95,80 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6Na2O7 · 1.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-623-3
NACRES:
NA.22
Form:
solid
95,80 €
Spedizione prevista il29 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
density
1.8580 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)O.O
InChI
1S/C6H8O7.2Na.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
XNZQCYSOYHAYII-UHFFFAOYSA-L
General description
99+
Application
  • Development of a Multi-residue Method for the Determination of Pesticides in Foodstuffs: This paper details the development of a method for pesticide residue analysis, where di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate could be used in sample preparation (H KÁ, ME Solymosné, Analyst).
  • Facile and Cost-effective Non-HPLC Purification of Gallium-68 Labeled Peptides: This study mentions the preparation of Sodium Citrate solutions incorporating di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate for radiopharmaceutical applications (G Kaur, S Pandey, R Vatsa, BR Mittal, J Shukla, 2023).
  • Occurrence and Fate of Agriculturally Derived Natural Estrogens in the Environment: This thesis includes a discussion on the environmental fate of natural estrogens, where di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate is used in the analytical processes (D Rechsteiner, 2020).
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance)99.0 - 104.0 %Identity (IR)passes testColor (visual)white to almost whiteAppearance of substance (visual)crystalline powderAppearance of solution (100 g/l, water)clear and colorlessWater (K. F.)10.0 - 14.0 %
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.06448W3026001.01154
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
density
1.8580 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c