Documenti fondamentali
1.06022
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate
for biochemistry 10% in H₂O
Sinonimo/i:
Dodecyl sulfate sodium salt, SDS, Lauryl sulfate sodium salt, Dodecyl sodium sulfate
Scegli un formato
1 L
107,00 €
25 KG
1.550,00 €
107,00 €
Spedizione prevista il25 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
107,00 €
25 KG
1.550,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NC.01
107,00 €
Spedizione prevista il25 marzo 2025Dettagli
Livello qualitativo
Stato
liquid
pH
9 (20 °C in H2O)
Densità
1.012 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Dodecyl sulfate sodium or sodium dodecyl sulfate (SDS) is an ionic detergent comprising a polar sulfate head group and a hydrophobic 12-carbon chain.
Azioni biochim/fisiol
Dodecyl sulfate sodium or sodium dodecyl sulfate (SDS) combines effectively with the positively charged and hydrophobic residues of proteins using sulfate groups and alkyl chains. This detergent is very valuable in the field of structural biology and protein folding/unfolding studies. SDS can initiate the generation of α-helices in a protein structure. It stimulates cooperative unfolding in proteins like bovine serum albumin (BSA), β-lactoglobulin, α-lactalbumin, and hen egg-white lysozyme structures at elevated concentrations.
Risultati analitici
Assay (two-phase titration): 9.8 - 10.2 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protocollo per preparare campioni di tessuti o di cellule in coltura per la lisi cellulare e l’estrazione efficiente delle proteine da utilizzare nel saggio di Western blotting.