Documenti
1.04760
SAFC
Iodio
purified by sublimation, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Iodio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141916
Numero indice EU:
231-442-4
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.41 hPa ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
Potenza
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
1425 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
kinematic viscosity
0.57 cSt(116 °C) (liquid)
P. eboll.
185 °C/1013 hPa
Punto di fusione
114 °C
Densità
4.93 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/I2/c1-2
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Iodine is used to treat and prevent iodine deficiency and as an antiseptic. As an antiseptic it may be used on wounds that are wet or to disinfect the skin before surgery.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Iodio ReagentPlus®, 99.7% trace metals basis, beads, 1-3 mm
Sigma-Aldrich
266426
Iodio
Ioduro di potassio for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.05043
Ioduro di potassio