Documenti
1.04675
SAFC
Colesterolo
non-GMP Sample
Sinonimo/i:
3β-idrossi-5-colestene, 5-colestene-3β-olo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.65
Beilstein:
1915888
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352212
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
P. eboll.
360 °C (lit.)
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
advanced drug delivery
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
This product offers non-GMP samples representative of GMP material: Synthechol® Synthetic Cholesterol, EMPROVE® Expert; Ph. Eur., BP, JP, NF (104672).
Azioni biochim/fisiol
Componente principale di tutte le membrane biologiche; il colesterolo rappresenta il 25% circa dei lipidi cerebrali totali.
Confezionamento
104675 0001 / 1G / PE Bag in Compound PE Inliner in PE Bottle
104675 0010 / 10G / PE Bag in Compound PE Inliner in PE Bottle
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SyntheChol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1