1.04119
Osmium(VIII) oxide
for microscopy
Sinonimo/i:
Osmium(VIII) oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Potenza
15 mg/kg LD50, oral (Rat)
Colore
yellow
pH
6 (20 °C, 25 g/L in H2O)
P. eboll.
130 °C/1013 hPa
Punto di fusione
40 °C (decomposition)
Solubilità
65 g/L
Densità
4.91 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1500 kg/m3
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/4O.Os
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1