Documenti fondamentali
1.03833
Supelco
Exhaust air filter for HPLC bottle adapter S40, disposal
Scegli un formato
1 PKG
205,00 €
205,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
205,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121516
NACRES:
NA.03
205,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
This exhaust air filter is a spare part for our HPLC-disposal-adapter 1.03831.0001.