Documenti fondamentali
1.67206
Supelco
Bottle adapter (PTFE), S40 (bottle thread) to GL45 (outer thread)
Sinonimo/i:
PTFE Bottle Connector S40 to GL45
Scegli un formato
1 UNIT
54,40 €
54,40 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
54,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NB.51
54,40 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Special S40 bottle adapters made of PTFE provide all possible connection options for safe and reliable daily solvents handling. This adapter is equipped with S40 inner thread and GL45 outer thread.