Key Documents
1.03643
Sigma-Aldrich
Dimetilsolfossido-d6
deuteration degree min. 99.9% MagniSolv
Sinonimo/i:
(Metilsolfossido)-d6, DMSO-d6, Esadeuterodimetilsolfossido
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.17
Beilstein:
1237248
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
Numero indice EU:
218-617-0
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Potenza
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
42 %
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
20.2 °C
Temp. transizione
flash point 88 °C
Densità
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Descrizione generale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Specifiche
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Note legali
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C