Documenti fondamentali
1.03495
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-tetracloroetano-D2
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinonimo/i:
1,1,2,2-tetracloroetano-D2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2Cl4D2
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
Numero indice EU:
251-634-1
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
6.6 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
Punto di fusione
-36 °C
Solubilità
3 g/L
Densità
1.595 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
ClC(Cl)(C(Cl)(Cl)[2H])[2H]
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Descrizione generale
Un′ampia gamma di solventi deuterati MagniSolv con pochissima acqua residua, ottima purezza chimica e il più elevato arricchimento isotopico disponibile, in grado di soddisfare le esigenze più impegnative dei ricercatori. La nostra offerta di solventi con gradi di deuterazione compresi tra il 98% e il 99,96%, a seconda dell′applicazione e della sensibilità dello spettrometro RMN. Per tutti i prodotti standard deuterati solubili in acqua, il contenuto d′acqua è specificato in base ai metodi Karl Fischer e RMN.
Risultati analitici
Grado di deuterazione: ≥ 99,5%
Acqua (NMR, H₂O): ≤ 0,02%
Test delle prestazioni (spettro RMN): test superato
Prodotti consigliati
Date un′occhiata a ChemisTwin®, il nostro nuovissimo portale online per l′individuazione e la quantificazione di sostanze sulla base di spettri NMR. Scoprite di più su questa piattaforma oppure contattateci se siete interessati a una prova gratuita.
Note legali
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)