Key Documents
1.03162
Supelco
Eschka′s mixture
GR for analysis (for determination of sulfur in coal)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
12 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
80 g/L
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Risultati analitici
Magnesium oxide: 65.0 - 67.0 %
Sodium carbonate: 32.0 - 34.0 %
Total sulfur (S): ≤ 0.0005 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.5 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1