Documenti fondamentali
1.02532
Supelco
Sulfate Test, photometric
photometric, 1.0-50.0 mg/L (SO42-), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Il prodotto 1.02532 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Nome del prodotto
Sulfate Cell Test, photometric, 1.0-50.0 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
sulfate
Campo di misura
1.0-50.0 mg/L (SO42-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: photometric 1.0 - 50.0 mg/l SO₄²⁻ Spectroquant®
The method is analogous to EPA 375.4, APHA 4500-SO4 2- E, and ASTM D516-11.
This Spectroquant® Sulfate Cell Test allows the accurate quantification of the sulfate content in aqueous samples.
Method applied: Sulfate ions react with barium ions to form slightly soluble barium sulfate. The resulting turbidity is measured photometrically (turbidimetric method).
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting