Documenti fondamentali
1.02137
Millipore
Contact E
Envirocheck, for enterobacteriaceae
Scegli un formato
10 UNITS
45,00 €
45,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 UNITS
45,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.74
45,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Envirocheck
Stato
solid (ready-to-use)
Produttore/marchio commerciale
Envirocheck
pH
6.8-7.5 (25 °C in H2O)
applicazioni
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Compatibilità
enterobacteriaceae
Descrizione generale
Envirocheck Contact Enterobacteriaceae, a semi-quantitative detection of microorganisms on surfaces and in liquids, are flexible paddles that are coated with Tryptic soy agar to detect the bacteria belonging to the family Enterobacteriaceae from the samples. Slide A is coated with Plate Count Agar to obtain the total viable (aerobic) count. Slide B is coated with Violet Red Bile Dextrose (VRBD) Agar, recommended for the isolation and enumeration of all Enterobacteriaceae species in foodstuffs.
Applicazioni
This medium is recommended for the selective isolation and enumeration of all Enterobacteriaceae species in foodstuffs. Envirocheck contact slides can be used for both surface and liquid testing in industrial and environmental monitoring.
Risultati analitici
Count the number of colonies on both sides of the paddle. Plate Count Agar: Count the number of colonies for obtaining the total aerobic bacterial count (TVC). Violet Red Bile Dextrose (VRBD) Agar: Degradation of dextrose is accompanied by production of acid which is indicated by a colour change to red and by zones of precipitated bile acids surrounding the colonies.
Sterility: passes test
pH-value/side one (25 °C): 6.7 - 7.3
pH-value/side two (25 °C): 7.0 - 7.6
Growth/side one
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): good
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): good
- Shigella sonnei ATCC 25931: good
Growth/side two
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
fair/good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): none
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): fair/good
- Shigella sonnei ATCC 25931: fair/good
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Note legali
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.