Documenti fondamentali
1.01131
SAFC
Ammonium hydrogen carbonate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 503
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Ammonium hydrogen carbonate, Ammonium bicarbonate, Ammonium carbonate
Scegli un formato
5 KG
300,00 €
25 KG
408,00 €
300,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 KG
300,00 €
25 KG
408,00 €
About This Item
Formula condensata:
(NH4)HCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero E:
E503
Numero indice EU:
213-911-5
300,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
agenzia
BP
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
67 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
99.0-101.0% (acidimetric)
Stato
solid
Potenza
1576 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
106 °C
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Zn+2].[Zn+2].N.N.[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-].OC(=O)O
InChI
1S/3CH2O3.2H3N.2Zn/c3*2-1(3)4;;;;/h3*(H2,2,3,4);2*1H3;;/q;;;;;2*+2/p-4
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Ammonium hydrogen carbonate is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4