The AOX Sample Preparation Set User Guide can be found on the AOX Cell Test of the 1006750001 product page.
1.00677
AOX Sample Preparation Set
sufficient for 25 tests
Scegli un formato
609,00 €
Scegli un formato
About This Item
609,00 €
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 25 tests
Livello qualitativo
Classi funzionali degli analiti
adsorbable organic halides (AOX)
tecniche
photometry: suitable
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
1 bottle each of reagents AOX-1, AOX-2, AOX-3, and AOX-4
2 bottles of reagent AOX-5
1 bottle of reagent AOX-6
1 blue microspoon
25 adsorption columns with stoppers
1 graduated 12-ml plastic syringe with connector
More information can be found in the instruction leaflet.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
-
Where is the user guide for the AOX Sample Preparation Set located?
1 risposta-