Documenti fondamentali
1.00657
Supelco
Silicic acid
precipitated extra pure light
Sinonimo/i:
Silicic acid
Scegli un formato
1 KG
142,00 €
10 KG
631,00 €
142,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
142,00 €
10 KG
631,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O2Si · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352308
Numero indice EU:
231-545-4
NACRES:
NB.21
142,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99-100.5% SiO2 basis (calculated on ignited substance, gravimetric)
Stato
solid
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Perdita
≤8.5% loss on ignition, 2 h, 900 °C
pH
3.0-8.0 (3.3% in water)
Punto di fusione
1710 °C
Solubilità
water: insoluble at 20 °C
Densità
2-6 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
60‑600 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.5%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.03%
heavy metals (as Pb): ≤0.0025%
applicazioni
sample preparation
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (gravimetric, SiO₂, calc. on ignited substance): 99.0 - 100.5 %
Identity: passes test
pH-value (3.3 %, water): 3.0 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0025 %
Fe (Iron): ≤ 0.03 %
Loss on ignition (2 h, 900 °C): ≤ 8.5 %
Particle size (< 0.1 mm): about 99
Bulk density: about 6
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hello I am wondering if this is the same as hydrated silica? I'm hoping to use these in skin care items. Thanks
    1 risposta
    1. This product is intended for research use only and it is not suitable for human or veterinary use. However, a common term for Silicic Acid is hydrated silica.