09-345
Anti-phospho-mTOR (Thr2446) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
FRAP1, FRAP, FRAP2, RAFT1, RAPT1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr2446)
Informazioni sul gene
human ... MTOR(2475)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Glucose/Glycogen Metabolism
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1