09-213
Anti-phospho-mTOR (Ser2448) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
FRAP1, FRAP, FRAP2, RAFT1, RAPT1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1
Scegli un formato
150,00 €
Spedizione prevista il21 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
150,00 €
Spedizione prevista il21 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer2448)
Informazioni sul gene
human ... MTOR(2475)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Glucose/Glycogen Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blot Analysis:
This antibody detected mTOR phosphorylated on Ser2448 in EGF-treated and untreated A431 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
An uncharacterized band may be obsereved at ~59 kDa
Stato fisico
Risultati analitici
EGF-treated and untreated A431 cell lysate.
Raccomandato