08-126
Human Vitronectin
recombinant, expressed in E. coli, liquid, 1.5 mg/mL, suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Vitronectin, human recombinant,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Stato
liquid
PM
Mw 78 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... VTN(7448)
Descrizione generale
Qualità
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Protocolli
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.