Vai a
F1177
Fluorescein hyaluronic acid
>95%, powder
Sinonimo/i:
Hyaluronic Acid Fluorescein Conjugate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
393,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
393,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>95%
form
powder
mol wt
~800,000 Da
color
orange
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Fluorescein hyaluronic acid has been used in the fluorescence imaging of hyaluronic acid (HA) and dextran surface coated filmsand patterned surfaces. It has also been used in confocal fluorescence microscopy to localize hyaluronic acid in collagen/HA composite gels .
Biochem/physiol Actions
Hyaluronan macromolecules (HAs) coupled to fluorescein amine is exploited to screen the hyaluronidase activity using fluorescence correlation spectroscopy (FCS) by measuring the quenching of fluorescein-labeled HA fragments.[1] It binds on cell surface of malignant mesothelioma derived from human tumors.
Used to bind on cell surface of malignant mesothelioma derived from human tumors.
Other Notes
From cock′s comb or by fermentation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
385906FD2000SSML1750
Fidaxomicin ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1750
Fidaxomicin
color
orange
color
orange
color
yellow to orange
color
-
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 1 mg/mL, chloroform: soluble 10 mg/mL, methanol: soluble 10 mg/mL
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
>95%
assay
≥95% (NMR)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)