07-748-AF488
Anti-monomethyl Histone H4 (Lys20) Antibody, Alexa Fluor™ 488 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
H4K20me1, Histone H4, Lys20 monomethylated, H4 histone family member, Lys20 monomethylated
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
monomethylation (Lys20 )
Informazioni sul gene
human ... HIST2H4B(554313)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-748) is shown to be suitable also for Immunocytochemistry, Multiplex assay, and Western blotting applications.
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected histone H4 Lys20 monomethylation in A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2