07-421-I
Anti-dimethyl Histone H3 (Lys27)
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
H3K27me2, H3.3B, Lys27 dimethylated, H3 histone, family 3A, Lys27 dimethylated, H3 histone, family 3B, Lys27 dimethylated, Histone H3, Lys27 dimethylated
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, chicken, human
Non deve reagire con
yeast
tecniche
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Lys27)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Dot Blot Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot specifically detected histone H3 peptide with K27me2 modification, but not H3 peptides with unmodified K27 and other K27 modifications, H2A, H2B, or H4 peptides by dot blot analysis using AbSurance H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665) and AbSurance H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Lys27-dimethylated histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1