PHL86245
Pellitorine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(2E,4E)-N-(2-Methylpropyl)-2,4-decadienamide, (2E,4E)-N-Isobutyl-2,4-decadienamide, 2E,4E-Decadienoic acid N-isobutylamide, trans-Pellitorin, trans-Pellitorine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C14H25NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-14(16)15-12-13(2)3/h8-11,13H,4-7,12H2,1-3H3,(H,15,16)/b9-8+,11-10+
MAGQQZHFHJDIRE-BNFZFUHLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)