07-1813
Anti-Septin-2 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 5, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 5, septin 2
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEPTIN2(4735)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Septin-2 on 10 µg of Hek293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Hek293 cell lysate
Esclusione di responsabilità
WGK 1