07-1781
Anti-RAD50 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
RAD50 (S. cerevisiae) homolog, RAD50 homolog, RAD50 homolog (S. cerevisiae)
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAD50(10111)
mouse ... Rad50(19360)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
A 1:500 dilution of this antibody was used to detect RAD50 on HeLa and A431 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
A 1:500 dilution of this antibody was used to detect RAD50 on human spleen lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
To reconstitute the antibody, centrifuge the antibody at a moderate speed (5,000 rpm) for 5 minutes. Carefully remove the ammonium sulfate/PBS buffer solution and discard; 10μL of residual ammonium sulfate solution will not affect the re-suspension of the antibody. Do not let the protein pellet dry, as severe loss of antibody reactivity can occur. Re-suspend the antibody pellet in 100L either standard PBS or TBS (pH 7.3-7.5). DO NOT VORTEX. Mix by gentle stirring with a wide pipet tip or gentle finger-tapping. Let the precipitated antibody rehydrate for 1 hour at 4-25°C prior to use. Small particles of precipitated antibody that fail to re-suspend are normal. Vials are overfilled to compensate for any losses.
Risultati analitici
Human spleen lysate.
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2